주요 문서
860143P
Avanti
C18:0 Fuc-GM1 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
C18:0 Fuc-GM1 Ganglioside ((Fuca1,2)Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C79H141N3O35
Molecular Weight:
1692.96
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860143P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
애플리케이션
Lipids Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860143P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)