주요 문서
860785P
Avanti
C14 Galactosyl(ß) Ceramide (d18:1/14:0)
new
Avanti Polar Lipids
동의어(들):
D-galactosyl-ß-1,1’-N-myristoyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H73NO8
Molecular Weight:
671.99
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860785P-5MG)
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI key
BDGGMKFFYWPIFU-RWJAGHKQSA-N
애플리케이션
Lipids research
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)