주요 문서
857132P
Avanti
14:0 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-myristoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dimyristoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
동의어(들):
110731
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H96NO11P
CAS Number:
Molecular Weight:
894.25
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (857132P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 857132P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-46(50)55-40-44(49)41-57-60(53,54)58-43-45(59-48(52)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)42-56-47(51)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h44-45,49H,4-43H2,1-3H3,(H,53,54);1H3/t44-,45+;/m0./s1
InChI key
LRUIYSPDUHVXNZ-OOWSDCSBSA-N
일반 설명
Hemi-bis(monoacylglycero)phosphate (hemi-BMP) consists of a glycerophosphoglycerol backbone wherein the three fatty acyl chains are esterified to the glycerol hydroxyls.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857132P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)