주요 문서
SML4131
Tafamidis
new
≥98% (, HPLC)
동의어(들):
2-(3,5-Dichlorophenyl)-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid, PF 06291826, PF-06291826, PF06291826
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H7Cl2NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
308.12
UNSPSC 코드:
12352200
Quality Level
분석
≥98% (, HPLC)
양식
powder
색상
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)