주요 문서
857137P
Avanti
18:1 BDP (S,S)
sn-[2,3-dioleoyl]-glycerol-1-phospho-sn-1′-[2′,3′-dioleoyl]-glycerol (ammonium salt), powder
동의어(들):
110858
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78H146NO12P
CAS Number:
Molecular Weight:
1320.97
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (857137P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 857137P
지질 유형
phospholipids
cardiolipins
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C78H143O12P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-75(79)85-69-73(89-77(81)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)71-87-91(83,84)88-72-74(90-78(82)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)70-86-76(80)66-62-58-54-50-46-42
InChI key
JKVJJSANRWKSFX-GBKYCRPNSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857137P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)