주요 문서
792574C
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol-IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)-IsoPure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H74NaO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
724.96
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-20,37H,4-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/b20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI key
JFUGSRIBTPUDOW-VYMFHCNISA-M
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792574C-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)