P-162
Phosphatidylethanol 16:0/18:2 (PEth 16:0/18:2) solution
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, (1R)-1-[[(ethoxyhydroxyphosphinyl)oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester, ammonium salt
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate))
형식
single component solution
저장 온도
−70°C
SMILES string
CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C39H73O8P.H3N/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)45-6-3)35-44-38(40)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-5-2;/h13,15,19-20,37H,4-12,14,16-18,21-36H2,1-3H3,(H,42,43);1H3/b15-13-,20-19-;/t37-;/m1./s1
InChI key
YAOVJSBNNRFYJO-CZRMIBBWSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.