주요 문서
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H69N2O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
616.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
99% (NMR)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)