주요 문서
700263P
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,7β-diol N-(carboxymethyl)-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H43NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
449.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg ((700263P-10MG
(700251P-10MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700263P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)