700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide, Lithocholylglycine, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H43NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
433.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700268P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.