주요 문서
700267P
Avanti
Glycodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H43NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
449.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 10 mg ((700267P-10MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1
InChI key
WVULKSPCQVQLCU-BUXLTGKBSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700267P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)