주요 문서
Z742571
Optional tube adapter for PlateFuge Microcentrifuge
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
holds 96 x 0.2 mL or 8 and 12 position PCR strips
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C2000-A02
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with PlateFuge Microcentrifuge
일반 설명
PlateFuge Microplate Tube Adapter
This adapater allows for the use of 96 x 0.2ml microtubes or 8 and 12 position PCR strips for the C2000 Microplate Centrifuge.
법적 정보
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)