주요 문서
MTCR1010
MTC Bio PCR Rack With Lid
to hold, 96 x 0.2 mL tubes, orange
동의어(들):
PCR tube rack, tube holder, tube pack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
material
orange
polypropylene
특징
to hold 96 x 0.2 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio R1010
길이 × 너비 × 높이
5.0 in. × 3.3 in. × 1.2 in.
일반 설명
Rack, PCR, 96x0.2ml, with lid, rainbow pack, 5/pk
Suitable for refrigerator and freezer storage as low as -86˚C, these boxes have translucent lids and numbered cavities.
특징 및 장점
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)