주요 문서
HS2344A
Reversible PCR Tube Rack
to hold, 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes, assorted colors polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
material
assorted colors polypropylene
특징
to hold 168 x 0.2 mL/ 40 x 0.5 mL/12 x 1.5-2.0 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2344A
길이 × 너비 × 높이
206 mm × 131 mm × 54 mm
관련 카테고리
일반 설명
The PCR Racks are reversible and allow you to use 0.2,0.5, and 1.5/2.0mL tubes. The removable hinged lid fits both sides of rack.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)