주요 문서
Z740741
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
포장
pkg of 1 ea
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)