주요 문서
SLW1170/08M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 1000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1170/08M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neck45 mm I.D.
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
SciLabware 1170/08M
높이
230 mm
본체 지경
135 mm
용량
1000 mL
경부 I.D.
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)