주요 문서
Z740680
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
flat bottom flask
조인트
joint stopper6
포장
pkg of 12 ea
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)