주요 문서
Z740658
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 1000 mL, stopper joint: 9, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
flat bottom
조인트
joint: stopper9
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pkg of 6 ea
부피 측정 범위
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
기타 정보
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)