주요 문서
CLS44421L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 1000 mL
동의어(들):
conical flasks, Corning® 4442
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type closure cap
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4442-1L
용량
1000 mL
경부 O.D.
(38 mm)
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)