주요 문서
Z684732
Ace spherical reaction flask with three vertical necks
capacity 1 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
spherical
three-neck (Vertical)
three-neck
조인트
Joints ST/NS24/40 (3)
설명
0-10 mm zero dead space bottom valve
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6483-110
용량
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall, spherical reaction flask with three vertical necks. Flask has a Zero Dead Space (ZDS) bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)