주요 문서
Z684902
Ace spherical reaction flask
capacity 5 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-20 mm , zero dead space
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
single-neck
spherical
무균
non-sterile
포장
case of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6540-108
용량
5 L
밸브 크기
0-20 mm , zero dead space
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall, spherical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has a Zero Dead Space (ZDS) bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)