주요 문서
Z682411
Ace vapor duct tube, for condenser "A" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 160 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Büchi equivalent, 48068
길이
160 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The vapor duct tube accessories are for Büchi® condenser "A" assemblies, and will fit either Büchi evaporator models R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)