주요 문서
Z682403
Ace glass steam tube, for condenser "C", "CR", "A" and "V" assemblies
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
동의어(들):
40610
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Büchi equivalent, 40610
관련 카테고리
일반 설명
The glass steam tube accessory fits the Büchi condenser assemblies, "C", "CR", "A" and "V", and works with Büchi Rotavapor models R-200/R-205 and R-114/R-144.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)