주요 문서
Z609420
Bohlender PTFE funnels
diam. 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Bohlender
재고 정보
not available in USA and Canada
직경
50 mm
스템 I.D. × O.D.
6 mm × 12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)