주요 문서
Z400734
Supelco
Chromatography funnel
volume 960 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NC.05
material
polypropylene (Unbreakable)
기술
LPLC: suitable
용량
960 mL
스템 길이
50 mm
상부 O.D.
168 mm
용적
960 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)