주요 문서
Z569569
Wilmad® coaxial insert cap with hole
pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
SB.32
material
(Ethylene Vinyl Acetate)
red cap
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Wilmad 521-99010153-100
튜빙 O.D.
5.0 mm , with hole
일반 설명
Coaxial insert cap with hole.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)