주요 문서
Z568600
Krytox® GPL 205 grease
weight 2 oz (tube)
동의어(들):
GPL 205 Grease, High-Performance Grease
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
15121900
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Du Pont
중량
2 oz (tube)
법적 정보
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)