주요 문서
Z123072
Krytox® 240AC lubricant
pkg of 2 oz
동의어(들):
Krytox Lubricant
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
15121900
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 2 oz
제조업체/상표
Du Pont
일반 설명
Krytox®240AC lubricant is a fluorinated grease and is a multi-purpose lubricant.
애플리케이션
Krytox® 240AC lubricant is suitable for use in lubricating ground glassjoints and process valves.
법적 정보
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)