주요 문서
85410
Sigma-Aldrich
Silicone grease
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
양식
grease
Quality Level
포장
pkg of 100 g
애플리케이션
for use in vacuum lines
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)