주요 문서
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
동의어(들):
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H3BrN4S
Molecular Weight:
291.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
양식
solid
mp
184-188 °C
작용기
bromo
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
InChI key
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)