주요 문서
Z556378
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Stor adapter
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
설명
with PTFE J Young valve and SafetyBarb®
hose connector
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Converts round-bottom flasks to Sure/Stor flasks.
NOTICE: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that has been tested and approved by our Glass Center.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)