주요 문서
Z555770
Ace reaction flask head
capacity 2,000-4,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
동의어(들):
flask lab, lab flask, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
glass
three-neck (in-line)
조인트
center joint: ST/NS45/50
side Joints: ST/NS24/40 (2)
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 651228
용량
2,000-4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)