주요 문서
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
male joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Ace Glass 594114
자켓 길이
300 mm
관련 카테고리
일반 설명
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)