주요 문서
Z552380
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS14/20
전체 높이
180 mm
콜드핑거 길이 × 직경
180 mm × 54 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For reactions using low-boiling solvents.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)