주요 문서
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
전체 높이
490 mm
저장장치 용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)