주요 문서
Z551775
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 18 thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
male joint: ST/NS29/42
피팅
GL 18 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)