일반 설명
This Aldrich thermometer adapter has a standard 14/20 ground-glass joint which provides a high-quality, low-cost solution for school laboratories and research facilities. Contact our Glass Center to discuss your custom kit requirements at aldglass@sial.com
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.