주요 문서
Z549541
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight PTFE stopcock, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
material
straight PTFE stopcock
조인트
joint: ST/NS29/32
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)