주요 문서
Z547085
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
디스크 직경
90 mm
깔대기 용량
600 mL
스템(stem) 직경
22 mm
공극 크기
25-50 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)