주요 문서
Z532231
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
설명
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
특징
positions 4
길이
400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)