주요 문서
Z303445
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
FR250/3S/2A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
조인트
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FR250/3S/2A
높이
130 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One vertical central neck and one angled side neck
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)