주요 문서
Z530891
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top female joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
female joint: ST/NS top24/40
male joint: ST/NS bottom24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Used for the transfer of powders and liquids. Can be compressed to approximately 190 mm or expanded to 250 mm. Glass joints with flexible corrugated PTFE tubing is pliable enough to create an offset adapter.
기타 정보
Picture is an example of male and female joint style.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)