주요 문서
Z176990
Measure-Matic dispenser
measures from 5 to 25 mL, polyethylene/polyallomer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11654-0000
부피 측정 범위
5-25 mL
용적
5-25 mL
일반 설명
PE/polyallomer. Measures any amount from 5 to 25 mL; fills from 16 oz PE storage bottle. Pressure on bottle forces liquid above holes in tube. Removal of pressure allows return of excess liquid to storage bottle. Supplied with hollow stopper as dust cover.
법적 정보
Measure-Matic is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)