주요 문서
Z529648
Sigma-Aldrich
Digital Wig-L-Bug® grinder/mixer
Multi-speed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
AC/DC 입력
110 V
재고 정보
not available in EU
너비 × 깊이 × 높이
4 3/4 in. × 10 1/4 in. × 8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Easy-to-use icon-driven control panel
  • Membrane keypad is easily cleaned and disinfected
  • Safety cover shields capsules, reduces noise
  • Speeds of 3,800, 4,200, 4,600, and 4,800 rpm
  • Accurate digital circuitry with LED readout of time and speed
  • Vials and pestles sold separately
법적 정보
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)