material
polystyrene vial
재고 정보
not available in EU
기술
IR spectroscopy: suitable
길이
1 in.
용량
1.0 mL
직경
1/2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
법적 정보
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.