주요 문서
Z111392
Sigma-Aldrich
Heavy-duty Wig-L-Bug® grinder/mixer analog
AC/DC input 115 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
재고 정보
not available in EU
일반 설명
Useful for mixing and grinding that require constant and long periods of operation. Has a 30 minute timer and fan-cooled motor. Comes with vial adapter for 1/2 in. diam. × 1 in. long vials.
법적 정보
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)