주요 문서
Z517437
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 29/32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS29/32
O.D.
42 mm
전체 높이
510 mm
표면적
820 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)