주요 문서
Z516317
Sigma-Aldrich
Aldrich® concentrator condenser head
Overall H 300 mm, Joints: ST/NS 29/32 (2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
Joints: ST/NS29/32 (2)
전체 높이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Efficiently condenses vapors for rapid solvent removal. Vapors rise up the inner tube and condense on the highly efficient spiral path.
Features:
• Replaces traditional 3-piece distillation set-up
• Compact size, only 30 cm high
• Use under vacuum or at atmospheric pressure
• Water cooled jacket
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)