주요 문서
Z421944
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
double stack, joint: SJ 65/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: SJ65/40
전체 높이
1070 mm
표면적
7015 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Efficient, high-volume condensation for large system applications. Large surface area provides efficient condensation of refluxing liquids with reduced risk of flooding. For use with flasks up to 72 L. Coil surface area: 1230 cm2; height: 440 mm; O.D.: 60 mm.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)