주요 문서
Z303305
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
CX6/22/SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit CX 6/22/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
길이
160 mm
표면적
400 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)